Kapillarsäulen, HP-INNOWAX
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
19091N-013 19091N-033 19091N-036 19091N-102 19091N-105 19091N-111 19091N-113 19091N-113E 19091N-116 19091N-131I 19091N-133 19091N-133E 19091N-136E 19091N-202 19091N-213 19091N-213E 19091N-216E 19091N-231I 19091N-233 19091N-233E 19095N-121E 19095N-123I 19095N-123E 19095N-126 19091N-030 19091N-105E 19091N-130 19091N-131E 19091N-205E 19091N-013LTM 19091N-030LTM 19091N-102LTM 19091N-133LTM 19091N-331 19091N-577I 19091N-577E 19091N-577LTM 19095N-123LTM 29091N-133LTM 29091N-577LTM
HEWL19091N-013EA 0 EUR InStock
HEWL19091N-013 HEWL19091N-033 HEWL19091N-036 HEWL19091N-102 HEWL19091N-105 HEWL19091N-111 558-0392 HEWL19091N-113E HEWL19091N-116 HEWL19091N-131I 558-0393 HEWL19091N-133E HEWL19091N-136E HEWL19091N-202 HEWL19091N-213 HEWL19091N-213E HEWL19091N-216E HEWL19091N-231I HEWL19091N-233 HEWL19091N-233E HEWL19095N-121E HEWL19095N-123I HEWL19095N-123E HEWL19095N-126 HEWL19091N-030 HEWL19091N-105E HEWL19091N-130 HEWL19091N-131E HEWL19091N-205E HEWL19091N-013LTM HEWL19091N-030LTM HEWL19091N-102LTM HEWL19091N-133LTM HEWL19091N-331 HEWL19091N-577I HEWL19091N-577E HEWL19091N-577LTM HEWL19095N-123LTM HEWL29091N-133LTM HEWL29091N-577LTM
Kapillarsäulen, HP-INNOWAX
Chromatographiesäulen
Empfohlene Säulen für Alkohole, freie organische Säuren, Lösungsmittel, ätherische Öle, Aromen und Duftstoffe.
  • Hohe Polarität
  • Höchste obere Temperaturgrenzen der gebundenen PEG-Phasen
  • Wiederholbarkeit von Säule zu Säule
  • Gebunden und quervernetzt
Polyethylenglycol (PEG), mit Lösungsmittel abspülbar
Max. Temperatur: 250/270 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge