Kapillarsäulen, DB-35ms
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
128-3812 122-3812 122-3831 122-3832 122-3862 123-3832 125-3832 125-3837 128-3822 122-3832UI
HEWL128-3812EA 512 EUR InStock
HEWL128-3812 HEWL122-3812 HEWL122-3831 HEWL122-3832 HEWL122-3862 HEWL123-3832 HEWL125-3832 HEWL125-3837 HEWL128-3822 HEWL122-3832UI
Kapillarsäulen, DB-35ms
Chromatographiesäulen
Diese Säulen eignen sich ideal für Bestätigungsanalysen. Sie haben sehr geringe Ausblutungseigenschaften, ideal für GC/MS.
  • Mittlere Polarität
  • Erweitertes Temperaturlimit 340/360 °C
  • Ausgezeichnete Inertheit für Wirkstoffe
  • Gebunden und quervernetzt
  • Mit Lösungsmittel abspülbar
(35%-Phenyl)-Methylpolysiloxan.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge