OP-Masken, konisch
Lieferant: Ansell
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Fluidshield
ANSM00152EA 27.9 EUR InStock
ANSM00152
OP-Masken, konisch
Masken OP-Masken
Diese konische Standard-Maske aus Polyester mit Befestigungsbändern und weichen ausgestellten Kanten bietet eine gute Passform.
  • Latexfrei
  • Ohne Glasfaser
  • Geruchlos
Für den Einsatz im Operationssaal.
Zertifizierungen: BFE 99% gemäß Mil-M36954C-Methode, VET 99%
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge