Kapillarsäulen, Ultra 2
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
19091B-002 19091B-005 19091B-012 19091B-012E 19091B-015 19091B-101 19091B-102 19091B-105 19091B-112 19091B-115 19091B-102E 19091B-105E 19091B-115E 19091B-101LTM 19091B-102LTM 19091B-112LTM
HEWL19091B-002EA 970 EUR InStock
HEWL19091B-002 HEWL19091B-005 HEWL19091B-012 HEWL19091B-012E HEWL19091B-015 HEWL19091B-101 HEWL19091B-102 HEWL19091B-105 HEWL19091B-112 HEWL19091B-115 HEWL19091B-102E HEWL19091B-105E HEWL19091B-115E HEWL19091B-101LTM HEWL19091B-102LTM HEWL19091B-112LTM
Kapillarsäulen, Ultra 2
Chromatographiesäulen
Säulen entsprechend HP-5 mit strengeren Spezifikationen für Retentionsindex und Kapazitätsfaktoren.
  • Unpolar
  • Gebunden und quervernetzt
  • Mit Lösungsmittel abspülbar
(5%-Phenyl)-Methylpolysiloxan
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge