Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 633)
Lieferant: Biotium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
20131 20131-1
20131.EA 238 EUR InStock
20131. BTIU20131-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 633)
Antikörper
This conjugate is prepared by labeling F(ab’)2 fragment of goat anti-rabbit IgG (H+L) with CF™633 dye. CF™ dyes offer advantages in brightness, photostability, and specificity compared to other fluorescent dyes. Far-red fluorescent CF™633 (Ex/Em 630/650 nm) produces brighter antibody conjugates than Alexa Fluor® 647, and has unmatched photostability.
Alexa Fluor® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific. Cy®5 is a registered trademark of GE Healthcare.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF633
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rabbit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..