Alti-, Baro- und Thermometer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
620-1953EA 140 EUR InStock
VWRI620-1953
Alti-, Baro- und Thermometer
Dieses präzise Alti-, Baro- und Thermometer ist besonders geeignet für die professionelle Verwendung im Sport und in der Technik.
  • Transparente Schutzscheibe vorne (IP 65)
  • Speicherung von Minimum-/Maximum-Werten
  • Tendenz-Messgerät für fallenden und/oder steigenden Luftdruck
  • Meeresspiegel-Anpassung und Summierfunktion
  • Über 6.000 Betriebsstunden
Piezoresistiver Absolutdruck -und Temperatursensor.
Lieferumfang: Inkl. einer 9 V-Batterie (Typ IEC 6F22) und Warnsignal bei niedrigem Batterieladestand.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge