Kapillarsäulen, HP-PLOT Al₂O₃ M
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
19091P-M15 19095P-M23 19095P-M25 19095P-M25E 19091P-M15E 19095P-M25PT
HEWL19091P-M15EA 1502 EUR InStock
HEWL19091P-M15 HEWL19095P-M23 HEWL19095P-M25 HEWL19095P-M25E HEWL19091P-M15E HEWL19095P-M25PT
Kapillarsäulen, HP-PLOT Al₂O₃ M
Chromatographiesäulen
Diese Säulen sind stark polar. Es ist ideal für die Kohlenwasserstoffanalyse und für die Auflösung von Acetylen aus Butan und Propylen aus Isobutan.
Aluminiumoxid mit proprietärer Deaktivierung deaktiviert
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge