Kapillarsäulen, HP-PLOT Q
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
19091P-QO3 19091P-QO4 19091P-QO4E 19095P-QO3 19095P-QO4 19095P-QO4E 19095P-QO3E 19091P-QO3LTM 19091P-QO3PT 19091P-QO4LTM 19091P-QO4PT 19095P-QO3LTM 19095P-QO3PT 19095P-QO4LTM 19095P-QO4PT
HEWL19091P-QO3EA 625 EUR InStock
HEWL19091P-QO3 HEWL19091P-QO4 HEWL19091P-QO4E HEWL19095P-QO3 HEWL19095P-QO4 HEWL19095P-QO4E HEWL19095P-QO3E HEWL19091P-QO3LTM HEWL19091P-QO3PT HEWL19091P-QO4LTM HEWL19091P-QO4PT HEWL19095P-QO3LTM HEWL19095P-QO3PT HEWL19095P-QO4LTM HEWL19095P-QO4PT
Kapillarsäulen, HP-PLOT Q
Chromatographiesäulen
Allzwecksäulen für Lösungsmittel, Schwefelverbindungen, sauerstoffhaltige Verbindungen, C1- bis C3-Isomere, Methan, Luft/CO und Alkane bis C12. Ideal für die Trennung von Ethan, Ethylen und Ethin.
  • Verbesserte Auflösung im Vergleich zu herkömmlichen gepackten Säulen
  • Minimale Konditionierungszeit von einer Stunde
Gebundenes Polystyrol-Divinylbenzol
Max. Temperatur: 270/290 °C
Geeigneter Ersatz für Gas-Feststoff-Säulen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..