Chemikalienbeständige Handschuhe, Camatril® 733
Lieferant: KCL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
733.8_U 733.9_U 733.10_U
KCHL733.8_UEA 0 EUR InStock
KCHL733.8_U KCHL733.9_U KCHL733.10_U
Chemikalienbeständige Handschuhe, Camatril® 733
Handschuhe
Diese ungefütterten Nitrilhandschuhe bieten eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Die hohe Abrieb-, Schnitt- und Stichfestigkeit ermöglicht das Arbeiten mit scharfkantigen Materialien.
  • Gute Griffigkeit beim Umgang mit nassen Teilen
  • Gute Temperaturflexibilität
  • Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Prüfverfahren Automobilindustrie)
  • Antistatische und elektrostatische Eigenschaften
  • Der Unterarm wird durch das lange Bündchen geschützt
Ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Labor, in der Automobil-/Petrochemie-/Druck-/Chemieindustrie und in Lackierereien. Auch für den Umgang mit Epoxidharzen geeignet.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ A (AJKLMO), EN 388:2016 (3102X); Kat. III; AQL <0,65
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge