ESD-Sicherheitsschuhe, mit Klettverschluss, TX 350
Lieferant: ATLAS - the shoe company
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
ESDTX350/45 ESDTX350/46 ESDTX350S1/40 ESDTX350/41 ESDTX350/43 ESDTX350/44 ESDTX350/47 ESDTX350/48 ESDTX350S1/39
ATLAESDTX350/45EA 0 EUR InStock
ATLAESDTX350/45 ATLAESDTX350/46 ATLAESDTX350S1/40 ATLAESDTX350/41 ATLAESDTX350/43 ATLAESDTX350/44 ATLAESDTX350/47 ATLAESDTX350/48 ATLAESDTX350S1/39
ESD-Sicherheitsschuhe, mit Klettverschluss, TX 350
Schuhe und Stiefel
Leichter ESD-Sicherheitsschuh aus Sportline-Obermaterial (geöltes Nubukleder), atmungsaktivem Funktionsfutter und einer MPU® Light-Sohle (3,5 mm Profil, öl-, säure- und benzinbeständig, antistatisch).
  • Atmungsaktiv mit Feuchtigkeitskontrollsystem dank Clima-stream®-Technologie
  • Herausnehmbare Einlagen; orthopädische Einlagen möglich
  • 3D-Dämpfungssystem: druckentlastende Einlegesohle, gepolsterte Komfort-Zwischensohle aus MPU und dynamisches Laufsohlensystem
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Elektrischer Kontaktwiderstand von 1×10⁵ bis 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge