Kapillarsäulen, DB-1301
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
122-1332 122-1333 122-1362 122-1363 123-1332 123-1333 123-1363 125-1312 125-1332 125-1333 122-1363E 122-1332E 125-1333LTM
HEWL122-1332EA 764 EUR InStock
HEWL122-1332 HEWL122-1333 HEWL122-1362 HEWL122-1363 HEWL123-1332 HEWL123-1333 HEWL123-1363 HEWL125-1312 HEWL125-1332 HEWL125-1333 HEWL122-1363E HEWL122-1332E HEWL125-1333LTM
Kapillarsäulen, DB-1301
Chromatographiesäulen
Diese Säulen enthalten (6 %-Cyanopropylphenyl)methylpolysiloxan. Sie sind mit Lösungsmittel abspülbar und haben eine niedrige oder mittlere Polarität, ideal für GC.
  • Gebunden und quervernetzt
Max. Temperatur: −20 bis 280/300 °C und −20 bis 260/300 °C (für Ø 0,53 mm)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..