Anti-Hsf1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10H8]
Lieferant: Cayman Chemical
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10011433-100 10011433-25
CAYM10011433-100EA 670 EUR InStock
CAYM10011433-100 CAYM10011433-25
Anti-Hsf1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10H8]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: Hsf1
Clonality: Monoclonal
Clone: 10H8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Guinea Pig, Hamster, Human, Mouse, Monkey, Rabbit, Rat
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..