Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-TCR V alpha 24-J alpha 18 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: ]

Lieferant: BIOLEGEND INC

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

342907 342908
BLEG342907EA 216 EUR InStock
BLEG342907 BLEG342908
Anti-TCR V alpha 24-J alpha 18 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: ]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: TCR V alpha 24-J alpha 18
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Pigtailed Macaque, Sooty Mangabey

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge