Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-CTLA4 Hamster Monoclonal Antibody (Brilliant Violet® 421) [clone: UC10-4B9]

Lieferant: BIOLEGEND INC

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

106311 106312
BLEG106311EA 321 EUR InStock
BLEG106311 BLEG106312
Anti-CTLA4 Hamster Monoclonal Antibody (Brilliant Violet® 421) [clone: UC10-4B9]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: CTLA4
Clonality: Monoclonal
Clone: UC10-4B9
Conjugation: Brilliant Violet® 421
Epitope:
Host: Hamster
Isotype:
Reactivity:

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge