Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-ITGA2 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: ]

Lieferant: BIOLEGEND INC

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

108901 108902
BLEG108901EA 134 EUR InStock
BLEG108901 BLEG108902
Anti-ITGA2 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: ]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: ITGA2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge