Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody (violetFluor™ 450) [clone: 61D3]
Lieferant: Tonbo Biosciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
75-0149-T025 75-0149-T100
75-0149-T025EA 73.5 EUR InStock
75-0149-T025 75-0149-T100
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody (violetFluor™ 450) [clone: 61D3]
Antikörper
The 61D3 antibody is specific for human CD14, a 53-55 kDa GPI-anchored glycoprotein. CD14 is highly expressed on monocytes and to a lesser extent on interfollicular macrophages, and some dendritic cells. Together with LPS-Binding Protein (LBP), CD14 binds to and mediates the innate immune response to bacterial lipopolysaccharide (LPS).
Type: Primary
Antigen: CD14
Clonality: Monoclonal
Clone: 61D3
Conjugation: violetFluor™ 450
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..