Chemikalienbeständige Handschuhe, EKASTU
Lieferant: KLEIN ERWIN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
381628 381640 381660
112-1343EA 22 EUR InStock
112-1343 112-1344 112-1346
Chemikalienbeständige Handschuhe, EKASTU
Handschuhe
Diese strapazierfähigen PVC-Handschuhe mit gestricktem Baumwollfutter bieten Schutz vor mechanischen Risiken und bestimmten Chemikalien wie Fetten, Ölen, den meisten Säuren und Basen.
  • Verbesserter Tastsinn
  • Sehr hohe Abriebfestigkeit
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ A, EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121XX); Kat. III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge