Flaschen, Enghals, Quadratisch, PC, ohne Schraubverschlüsse, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
362015-0125 362015-0250 362015-0500 362015-1000
NALG362015-0125EA 251 EUR InStock
NALG362015-0125 NALG362015-0250 NALG362015-0500 215-7000
Flaschen, Enghals, Quadratisch, PC, ohne Schraubverschlüsse, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
PC, transparent, ohne Schraubverschluss.
  • Einfach zu handhabendes quadratisches Design
  • Widerstandsfähig, haltbar selbst bei niedrigen Temperaturen
  • Mit eingeprägten Graduierungen und tropfsicherem Hals
Ideal zum Lagern von wässrige Lösungen und kurzzeitige Lagerung von Medien.
These bottles are autoclavable.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge