Mycobacteria DNA Kit (S-Line), peqGOLD
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PEQL12-3460-00EA 26.4 EUR InStock
PEQL12-3460-00 PEQL12-3460-01 PEQL12-3460-02
Mycobacteria DNA Kit (S-Line), peqGOLD
Mycobacteria DNA Kit für extraktion mykobakterieller DNA aus Sputum, bronchoalveolären Lavagen oder Gewebeproben.
Lieferumfang: Lieferumfang: Kitbestandteile PerfectBind-DNA-Säulen (Safety-Line), Sammel-Tubes, NAC Buffer, DNA Lysis Buffer TB, DNA Binding Buffer TB, DNA Wash Buffer TB I, DNA Wash Buffer TB II, Elution Buffer, RNase A, Lysozyme, Proteinase K, und TE Buffer.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge