Fungal DNA Mini Kit, peqGOLD
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PEQL12-3490-02EA 478 EUR InStock
PEQL12-3490-02 PEQL12-3490-00
Fungal DNA Mini Kit, peqGOLD
Das Fungal DNA Mini Kit bietet eine schnelle und einfache Methode zur Isolierung hochwertiger DNA aus frischen, gefrorenen oder getrockneten Zellen und Geweben unterschiedlichster Pilzspezies.
  • Geeignet für die Extraktion von DNA aus Probenmaterial mit hohem Polysaccharidgehalt
  • Geeignet für die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Proben
  • Keine organische Extraktionen notwendig
  • Keine zeitraubenden Alkoholfällungen notwendig
  • Extraktion von DNA bis zu 60 kbp
  • Effiziente Trennung von Inhibitoren
  • Endgültige Elution mit niedrigem Salzpuffer oder Wasser
*Classic-Line-Säulen ohne Deckel.
Lieferumfang: Lieferumfang: Kit beinhaltet: PerfectBind-DNA-Säulen (Classic-Line*), Sammel-Tubes, DNA Lysis Buffer PL1, DNA Lysis Buffer PL2, DNA Binding-Buffer, DNA Wash Buffer, und Elution Buffer.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge