Viral DNA/RNA Kit, peqGOLD
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PEQL12-6874-01EA 181 EUR InStock
PEQL12-6874-01 PEQL12-6874-02
Viral DNA/RNA Kit, peqGOLD
Viral DNA/RNA Kit für die Isolierung viraler DNA und RNA aus unterschiedlichsten zellfreien Flüssigkeiten wie z.B. Serum, Plasma, Urin oder Zellkulturüberständen.
  • Geeignet für Extraktionen viraler DNA und RNA aus zellfreien Körperflüssigkeiten und Zellkulturüberständen
  • Geeignet für die simultane Bearbeitung größerer Probenzahlen
  • Sofortige Inaktivierung endogener und exogener RNasen
  • Keinerlei Notwendigkeit für organische Extraktionen
  • Effiziente Abtrennung von Enzyminhibitoren und Kontaminationen
  • Direkte Weiterverwendbarkeit der DNA oder RNA durch Elution in RNase-freiem Wasser
*Safety-Line-Säulen mit Schnappdeckel.
Lieferumfang: Lieferumfang: Kit enthält PerfectBind-Säulen (Safety-Line*), Sammel-Tubes, Lysis Buffer, Binding Solution, RNA Wash Buffer I und II, und RNase-freies Wasser.
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge