XChange Plasmid Purification Kit, peqGOLD
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PEQL12-7403-01EA 114 EUR InStock
PEQL12-7403-01
XChange Plasmid Purification Kit, peqGOLD
XChange Plasmid Purification Kit für das effiziente Entfernen von Salzen aus Plasmid-Eluaten von Anionenaustauscher-Säulen. Zeitsparende Alternative zur herkömmlichen Alkoholpräzipitation.
  • Schnelle und einfache Aufreinigung von Plasmid-Eluaten aus Anionenaustauscher Kits
  • Volumenunabhängiges Arbeiten durch Verwendung von Filtermembranen und Spritzen
  • Entfall von zeitaufwändigen, auf Zentrifugation basierenden, klassischen Alkoholpräzipitationen
  • Kürzeste Arbeits- und Präparationszeiten von 5 min
  • Kombinierbar mit Midi und Maxi Kits
Lieferumfang: Kit enthält XChange-Filter, 30 ml und 1 ml Spritzen.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge