MegaBase™-Agarose, peqGOLD
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PEQL35-5020EA 159 EUR InStock
PEQL35-5020
MegaBase™-Agarose, peqGOLD
peqGOLD MegaBase™-Agarose ist ein spezialagarose für die Auftrennung großer Nukleinsäurefragmente mittels konventioneller Elektrophorese. Außergewöhnlich hohe Gelstärke für einfache Handhabung. Frei von RNasen, DNasen und Enzyminhibitoren.
  • Hohe Trenn- und Bandenschärfe
  • Optimale Löslichkeit durch Autoklavieren
  • Sehr gute optische Transparenz
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge