VWR® ACE® Excel® C18-HL HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Lieferant: Advanced Chromatography Technologies
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
EXL-311-2503UEA 991 EUR InStock
EXL-311-2503U EXL-311-2546U EXL-311-2504U
VWR® ACE® Excel® C18-HL HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Excel® C18-HL-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Aufgrund der höheren Kohlenstoffbelastung besonders für präparative Arbeiten geeignet
  • Methodenvalidierungs-Kits
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..