Avantor® ACE® UltraCore SuperC18, HPLC/UHPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Advanced Chromatography Technologies
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CORE-5A-7502UEA 0 EUR InStock
CORE-5A-7502U CORE-5A-2546U CORE-5A-2503U CORE-5A-2502U CORE-5A-1546U CORE-5A-1503U CORE-5A-1502U CORE-5A-1246U CORE-5A-1046U CORE-5A-1003U CORE-5A-1002U CORE-5A-0546U CORE-5A-0503U CORE-5A-0502U CORE-5A-0346U CORE-5A-0302U CORE-5A-0202U
Avantor® ACE® UltraCore SuperC18, HPLC/UHPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® UltraCore SuperC18-Partikelsäulen mit festem Kern (Kernschale) sind ideal für anspruchsvolle MS-Arbeiten und bieten eine verbesserte MS-Signalintensität und maximale MS-Reaktion. Diese Edelstahlsäulen kombinieren hocheffiziente Trennungen mit niedrigem Säulengegendruck. Die Encapsulated Bonding Technology (EBT™) erhöht die Ligandenabdeckung der Silica-Oberfläche erheblich und eliminiert effektiv den Einfluss ungebundener Silanolgruppen auf Trennungen. Diese höhere Ligandenabdeckung führt zu einer verbesserten Inertheit, chromatographischen Leistung und Stabilität.
  • Ideal für anspruchsvolle MS-Anwendungen
  • Hervorragende Peakform und Phasenstabilität mit erweitertem pH-Wert
  • Hochinert, extrem geringes Ausbluten, konzipiert für die Verwendung mit LC-MS-kompatiblen Puffern
  • In Partikelgrößen von 2,5 und 5 µm erhältlich und Mikrobohrung bis hin zu analytischen Abmessungen
Maximal empfohlener pH: 1,5 bis 11,0
Max. Druck: 1000 bar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge