Avantor® ACE® Excel® C18-Amid HPLC/UHPLC-Säulen, 2 µm
Lieferant: Advanced Chromatography Technologies
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
EXL-1012-0502UEA 809 EUR InStock
EXL-1012-0502U EXL-1012-0503U EXL-1012-0546U EXL-1012-7502U EXL-1012-7503U EXL-1012-7546U EXL-1012-1502U EXL-1012-1503U EXL-1012-1546U EXL-1012-1002U EXL-1012-1003U EXL-1012-1046U EXL-1012-1202U EXL-1012-1203U ACE-1P12-GD4U EXL-1012-D1502
Avantor® ACE® Excel® C18-Amid HPLC/UHPLC-Säulen, 2 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Excel® C18-Amid ist eine einzigartig gestaltete stationäre Phase, die eine verbesserte Retention polarer Verbindungen, eine verbesserte phenolische Auflösung und eine alternative Selektivität zu C18-gebundenen Säulen bietet. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Geringes Bluten für UV und LC/MS-Kompatibilität
  • C18 hydrophob plus Amid-Wechselwirkungen, kompatibel mit 100 % wässrigem Zustand
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase - auf Anfrage erhältlich
Das spezielle Design des Avantor® ACE® C18-Amid Liganden umfasst einen erweiterten Alkylketten-Spacer zwischen der Silicaoberfläche und der Amid-Polargruppe, was eine zusätzliche Phasenstabilität verleiht.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge