VWR® Digitale Stoppuhr
Lieferant: VWR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
VWR®
609-0214EA 72.2 EUR InStock
609-0214
VWR® Digitale Stoppuhr
Timer Stoppuhren, digital
Quarzkristall-Stoppuhr mit dualer Anzeige.
  • Zeitmessung: 9 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden und 99 Hundertstel
  • Funktionen: Einzelaktion, Time-out, kumulative Zwischenzeiten, Intervallzwischenzeiten, kontinuierliche Roll-over-Zeitmessung
  • Duale Anzeige zeigt die kumulativen und Intervallzwischenzeiten
  • Wiederholungs-Timer ermöglicht die Wiederholung des Countdown-Alarms
  • Acht abrufbare Speicher, plus schnellste und langsamste Rundenzeit
  • Robustes, wasserdichtes ABS-Kunststoffgehäuse
  • Ideal für die Enzymtests, Viskositätsmessungen und alle zeitgesteuerten Labortests
Zertifizierungen: Konformität mit ISO/IEC 17025; akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Inklusive Schlüsselband, Batterie und Zertifikat.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge