Avantor® ACE® CN-ES, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Advanced Chromatography Technologies
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
ACE-1313-1010EA 0 EUR InStock
ACE-1313-1010 ACE-1313-1020 ACE-1313-1030 ACE-1313-1220 ACE-1313-1510 ACE-1313-1520 ACE-1313-1530 ACE-1313-2510 ACE-1313-2520 ACE-1313-2530 ACE-1313-0510 ACE-1313-0520 ACE-1313-0530 ACE-1313-7520 ACE-1313-7530 ACE-1313-2546 ACE-1313-3030
Avantor® ACE® CN-ES, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® CN-ES kombiniert CN-Polarselektivität mit erhöhter Hydrophobie, sodass die Vorteile beider Wechselwirkungen voll ausgenutzt werden können. Ein erweiterter Alkylketten-Spacer zwischen der Kieselgeloberfläche und der Cyano-Gruppe sorgt für zusätzliche Phasenstabilität und erhöhte Säulenlebensdauer. ACE® CN-ES ist sowohl für Umkehrphasen- als auch für Normalphasentrennungen geeignet.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Mit hydrophober plus polarer CN-Selektivität, besonders nützlich für polare Moleküle
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase µm– auf Anfrage erhältlich
Diese Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, von Kapillar- bis hin zu präparativen Säulen für HPLC- und UHPLC-Trennungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge