Avantor® ACE® SuperC18, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Advanced Chromatography Technologies
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
ACE-1311-1010EA 0 EUR InStock
ACE-1311-1010 ACE-1311-1020 ACE-1311-1030 ACE-1311-1220 ACE-1311-1510 ACE-1311-1520 ACE-1311-1530 ACE-1311-2510 ACE-1311-2520 ACE-1311-2530 ACE-1311-0510 ACE-1311-0520 ACE-1311-0530 ACE-1311-7520 ACE-1311-7530 ACE-1311-2546 ACE13110120GD ACE-1311-3030 ACE13110110GD
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® SuperC18-Säulen bieten hohe Stabilität über einen erweiterten pH-Bereich. Diese Edelstahlsäulen eignen sich ideal für die Verwendung mit LC/MS-kompatiblen Puffern und können sowohl mit MeOH- als auch mit MeCN-Mobilphasen verwendet werden.
  • Ultra-inert für maximale Leistung und Reproduzierbarkeit
  • Extrem geringes Bluten für verbesserte LC/MS-Kompatibilität
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 10 µm) und komplementären Phasen
Maximal empfohlener pH: 1,5 bis 11,5
Max. Druck: 275 bar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..