Kapillarsäulen, Rxi®-1ms (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
13302 13323 13353 13399 13354 43800 43801 43802 13326 13339 13324 13335 13337 13338
REST13302EA 678 EUR InStock
REST13302 REST13323 REST13353 REST13399 REST13354 REST43800 REST43801 REST43802 REST13326 REST13339 REST13324 REST13335 REST13337 REST13338
Kapillarsäulen, Rxi®-1ms (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Allzwecksäulen für Brandbeschleuniger, ätherische Öle, Kohlenwasserstoffe, Pestizide, PCB-Kongenere (z. B. Aroclor-Mischungen), Schwefelverbindungen, Amine, Lösungsmittelverunreinigungen, simulierte Destillation, Oxygenate, organische Stoffe im Benzinbereich (GRO), Raffineriegase.
Unpolare Phase; Crossbond® 100% Dimethylpolysiloxan
Temperaturbereich: -60 bis 330/350 °C
Ähnliche Phasen: HP-1 ms, HP-1 msUI, DB-1 ms, DB-1 sUI, Ultra-1, VF-1 ms, ZB-1, ZB-1 ms.
Entspricht den USP G1, G2- und G38-Phasen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..