Bechergläser, Philips-Form, Borosilikatglas
Lieferant: Kavalier
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
632411006500_U 632411006940 632411006500
KAVA632411006500_UEA 44.8 EUR InStock
KAVA632411006500_U KAVA632411006940 KAVA632411006500
Bechergläser, Philips-Form, Borosilikatglas
Becher
Borosilikatglas, 3.3 Qualität.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge