Kapillarsäulen, Rtx®-50 (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
40501 40502 40510 40511 10520 10521 10522 10523 10524 10526 10527 10535 10536 10537 10538 10539 10540 10541 10542 10543 10550 10551 10552 10553 10554 10555 10557 10558 10567 10569 10570 10573
REST40501EA 403 EUR InStock
REST40501 REST40502 REST40510 REST40511 REST10520 REST10521 REST10522 REST10523 REST10524 REST10526 REST10527 REST10535 REST10536 REST10537 REST10538 REST10539 REST10540 REST10541 REST10542 REST10543 REST10550 REST10551 REST10552 REST10553 REST10554 REST10555 REST10557 REST10558 REST10567 REST10569 REST10570 REST10573
Kapillarsäulen, Rtx®-50 (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Allzwecksäulen für Pestizide, Herbizide, Kolophoniumsäuren, Phthalatester, Sterole. Die hohe thermische Stabilität der Rtx®-50-Säulen ermöglicht die Zweisäulenanalyse mit gängigen Phasen wie Rtx®-1 oder Rtx®-5MS.
Phase mit mittlerer Polarität; Crossbond® Phenylmethylpolysiloxan.
Temperaturbereich: 40 bis 320 °C
Ähnliche Phasen: HP-50+, CP-Sil 24 CB, SPB-50, AT-50, 007-17
Entspricht der USP G3-Phase.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge