Siliconising Fluid, Kohlenwasserstoff löslich
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
TS-42800 TS-42801
HYPETS-42800EA 351 EUR InStock
HYPETS-42800 HYPETS-42801
Siliconising Fluid, Kohlenwasserstoff löslich
Siliconising Fluid
Thermo Scientific Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid is a short chain, clear polymeric silicone fluid consisting primarily of dichlorooctamethyltetrasiloxane. When applied to glass, quartz or similar products, the unhydrolyzed chlorines present on the chain react with surface silanols to form a neutral, hydrophobic and tightly bonded film over the entire surface
  • Components: 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on, 2-Methyl-2-Propanol, Silan, Trimethoxyoctadecyl
  • Concentrations: 25 – 45, 25 – 45, 10 – 20 %
Our Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid is ideal for use on metals, certain plastics, ceramics and fiber optics..
Our Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid is acidic and care should be taken to avoid corrosion of metal that comes into contact with the liquid. The fluid is acidic only during application. After application the surface is neutral.
Achtung! Bitte beachten: Material is flammable before film is formed and HCI fumes are generated in the application.
CAS-Nummer: 2474-02-4
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..