Kapillarsäulen, Stabilwax®-DB (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10820 10821 10823 10824 10838 10839 10840 10852 10855 10857 10858 10869 10851
REST10820EA 564 EUR InStock
REST10820 REST10821 REST10823 REST10824 REST10838 REST10839 REST10840 REST10852 REST10855 REST10857 REST10858 REST10869 REST10851
Kapillarsäulen, Stabilwax®-DB (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säulen für nicht derivatisierte Amine und andere basische Verbindungen, einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine und stickstoffhaltige Heterocyclen.
Polare Phase; Crossbond® basendeaktiviertes Carbowax® Polyethylenglykol für Amine und basische Verbindungen
Temperaturbereich: 40 bis 220 °C
Stabilwax®-DB-Säulen reduzieren die Adsorption und verbessern die Reaktionen für viele Grundverbindungen, ohne Analytderivatisierung oder Säulenvorbereitung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge