Kapillarsäulen, Rtx®-CLPesticides (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
42102 42302 43101 43301 11120 11123 11126 11136 11139 11140 11321 11323 11324 11326 11337 11340 11123-600 11139-600
REST42102EA 723 EUR InStock
REST42102 REST42302 REST43101 REST43301 REST11120 REST11123 REST11126 REST11136 REST11139 REST11140 REST11321 REST11323 REST11324 REST11326 REST11337 REST11340 REST11123-600 REST11139-600
Kapillarsäulen, Rtx®-CLPesticides (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säulen für chlororganische Pestizide und Herbizide. Geringes Bluten, ideal für GC-ECD- oder GC-MS-Analysen.
Proprietäre Crossbond®-Phasen
Temperaturbereich: Stabil bis 340 °C
Analysieren Sie die Verbindungen der EPA-Methode 8081B, 8082A, 8151A, 504.1, 515, 508.1 und 552.2 ohne zeitaufwändigen Säulenwechsel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge