Kapillarsäulen, Rtx®-5Sil MS (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12705 12721 12736 12737 12740 12794 42703 42704
REST12705EA 0 EUR InStock
REST12705 REST12721 REST12736 REST12737 REST12740 REST12794 REST42703 REST42704
Kapillarsäulen, Rtx®-5Sil MS (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Rtx®-5Sil MS-Säulen sind für die Verwendung mit herkömmlichen MS-Detektoren optimiert, für schnellste Analysen sind sie jedoch gleichermaßen mit Flugzeit-Massenspektrometern kompatibel.
Crossbond®, Selektivität ähnlich wie 5% Diphenyl/95% Dimethylpolysiloxan.
Temperaturbereich: −60 °C bis 330/350 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge