Avantor® ACE®, HPLC-Vorsäulenfilter
Lieferant: VWR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Avantor® ACE®
ACE-CS205EA 154 EUR InStock
ACE-CS205 ACE-CS305 ACE-CS310 ACE-HP205 ACE-CS210 ACE-HP210
Avantor® ACE®, HPLC-Vorsäulenfilter
Filter Vorsäulen-Filter und -Fritten
Diese Vorsäulenfilter mit PEEK-Körper und Edelstahlfritte bieten Schutz für Analyse- und Microbore-Säulen. Sie werden direkt, ohne die Verwendung eines zusätzlichen Halters, an die Säule angeschlossen.
  • Universeller Filter, für alle HPLC-Säulen geeignet
  • Nenndruck bis 350 bar (5000 psi)
  • Wiederverwendbar
Analytische Filter sind mit der Option 0,5- und 2-µm-Edelstahlfritten erhältlich (empfohlen für 3- bzw. 5-µm-Säulen). Microbore-Filter haben eine 0,5-µm-Edelstahlfritte und ermöglichen eine geringere Dispersion gegenüber analytischen Filtern. Sie werden für Säulen mit geringerem Volumen empfohlen (kürzer, kleinerer Innen.Ø).
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge