Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Goat Anti-Mouse IgG (H+L) F(ab)'2 Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))

Lieferant: Immunoreagents

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

IMMRIR2783EA 282 EUR InStock
IMMRIR2783
Goat Anti-Mouse IgG (H+L) F(ab)'2 Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
R-phycoerythrin is used in immunoassays such as FACS, flow cytometry, multimer/tetramer applications. With new instrumetation available, R-PE is also well suited for immunohistochemistry (IHC) and Western blot applications.

Type: Secondary
Antigen: IgG H&L F(ab)'2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Order Now
 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge