Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ultratiefkühlschränke, −86 °C

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

471-1142EA 11750 EUR InStock
VWRI471-1142
Ultratiefkühlschränke, −86 °C
Diese Ultratiefkühlschränke wurden für den Schutz von Proben und leichte Bedienbarkeit entworfen. Alle Tiefkühlschränke sind mit einem bequemen, auf Augenhöhe befindlichen Kontroll- und Überwachungssystem ausgestattet.

  • Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung bietet eine gleichmäßige glatte Oberfläche, die unempfindlich gegenüber Abblättern und Rostbildung ist
  • Vier Innentüren reduzieren den Verlust an Kaltluft und verkürzen so die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür
  • Isolierung: Hochdichter FCKW-geschäumter PU-Schaum (127 mm)
  • Robuste Edelstahl-Einlegeböden (verstellbar in 25 mm-Schritten, max. Kapazität: 45,4 kg)
  • Dichtung maximiert die Innentemperatur und verhindert Reif-/Eisbildung
  • Einhand-Bedienung mit ergonomischem Türgriff mit integriertem Schloss, auch für Vorhängeschlösser geeignet
  • 2"-Feststellbremsen für eine einfache Installation
  • Helle, leicht ablesbare Temperaturanzeige zeigt die Ist-Temperatur und (optional) die Probentemperaturen an
  • Kühlmittel: Erste Phase R-404a; zweite Phase R-290. R508-b
  • Informations-Controller für vereinfachte Steuerung und Überwachung
  • RS485-Schnittstelle
  • Optionaler Temperatur-Diagrammschreiber (7 Tage) und Datenlogger können angeschlossen werden

Temperaturbereich: −50...−86 °C

Zertifizierungen: Zertifizierungen: UL, cUL, CE.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge