Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 160000 zur Synthese, zum Teil hydrolysiert, Sigma-Aldrich®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43870.0100 8.43870.1000
8.43870.0100EA 37.4 EUR InStock
8.43870.0100 8.43870.1000
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 160000 zur Synthese, zum Teil hydrolysiert, Sigma-Aldrich®
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL Number: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility Insoluble at 20 °C
Melting Point 200 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.0 (40 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 230 °C
Bulk density 400 - 600 kg/m3
Storage temperature 15...25 °C
Degree of hydrolysis ≥85%
dyn.Viscosity 22,1 - 29,9 mPa∙s
Loss on drying (110 °C, 2 h) ≤5,0%
Ash ≤1,0%
Ester value 130 - 150
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge