Magnetic Beads, Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-blocked magnetic particles
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
21152104010150 21152104010350 21152104011150
21152104010150.EA 924 EUR InStock
21152104010150. 21152104010350. 21152104011150.
Magnetic Beads, Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-blocked magnetic particles
Kugeln Magnetkugeln
Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-Blocked Magnetic Particles combine high affinity for biotinylated target molecules with very low non specific binding. Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-Blocked Magnetic Particles combine fast reaction kinetics with very low non specific binding for increased throughput and precision. Applications include automated immunoassays, immunoprecipitation, and protein purification. Compounds that are difficult to attach to particle surfaces by conventional means may be amenable to biotinylation. Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Streptavidin-Coated Magnetic ParticlesMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..