Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Style & Job, Boss
Lieferant: U-Power
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BC20305/35 BC20305/36 BC20305/37 BC20305/38 BC20305/39 BC20305/40 BC20305/41 BC20305/42 BC20305/43 BC20305/44 BC20305/45 BC20305/46 BC20305/47 BC20305/48
UPOWBC20305/35EA 58.9 EUR InStock
UPOWBC20305/35 UPOWBC20305/36 UPOWBC20305/37 UPOWBC20305/38 UPOWBC20305/39 UPOWBC20305/40 UPOWBC20305/41 UPOWBC20305/42 UPOWBC20305/43 UPOWBC20305/44 UPOWBC20305/45 UPOWBC20305/46 UPOWBC20305/47 UPOWBC20305/48
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Style & Job, Boss
Schuhe und Stiefel
Antistatische Sicherheitsschuhe aus weichem Wildleder mit einer rutschhemmenden und verschleißarmen PU-Sohle.
  • Herausnehmbare, anatomisch geformte FlatFit Einlegesohle
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
Farbe: Anthrazit
Farbe: Blau
Zertifizierungen: EN 20345:2011; S1P, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge