Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Style & Job, Tudor
Lieferant: U-Power
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BC20315/35 BC20315/36 BC20315/37 BC20315/38 BC20315/39 BC20315/40 BC20315/41 BC20315/42 BC20315/43 BC20315/44 BC20315/45 BC20315/46 BC20315/47 BC20315/48
114-3264EA 57.5 EUR InStock
114-3264 114-3265 114-3266 114-3267 114-3268 114-3269 114-3270 114-3271 114-3272 114-3273 114-3274 114-3275 114-3276 114-3277
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Style & Job, Tudor
Schuhe und Stiefel
Antistatische Sicherheitsschuhe aus weichem Wildleder mit Textileinsätzen und einer rutschhemmenden und verschleißarmen PU-Sohle.
  • Herausnehmbare, anatomisch geformte FlatFit Einlegesohle
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
Farbe: Anthrazit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..