Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren Concept Plus, Gravel
Lieferant: U-Power
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
UA10584/38 UA10584/39 UA10584/40 UA10584/41 UA10584/42 UA10584/43 UA10584/44 UA10584/45 UA10584/46 UA10584/47
UPOWUA10584/38EA 104.4 EUR InStock
UPOWUA10584/38 UPOWUA10584/39 UPOWUA10584/40 UPOWUA10584/41 UPOWUA10584/42 UPOWUA10584/43 UPOWUA10584/44 UPOWUA10584/45 UPOWUA10584/46 UPOWUA10584/47
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren Concept Plus, Gravel
Schuhe und Stiefel
Halbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder mit einer bis 300 °C hitzebeständigen, rutschhemmenden Sohle aus Nitrilkautschuk.
  • Leichte, rutschhemmende Actiondry Einlegesohle aus EVA/Textil hält die Füße trocken; antimykotisch behandelt
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Colour: Black
Zertifizierungen: EN 20345:2011; S3, HI, CI, HRO, RS
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge