ESD glove liners, A199
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A199GRRXS A199GRRS A199GRRM A199GRRL A199GRRXL A199GRRXXL
PRTWA199GRRXSEA 26.8 EUR InStock
PRTWA199GRRXS PRTWA199GRRS PRTWA199GRRM PRTWA199GRRL PRTWA199GRRXL PRTWA199GRRXXL
ESD glove liners, A199
Handschuhe
These gloves have a 13 g nylon and carbon fibre shell which diverts static electricity. They feature a durable PU coating on the palm.
  • Palm dipped to increase dexterity and ventilation
  • 100% breathable seamless liner
  • 13 gauge liner for a perfect fit
  • Anti-static: Suitable for use in ESD environments
Ideal for use in electronics assembly, testing and precision work.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3121X), EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω; IEC 61340-5-1 (PASS)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..