Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ LambdaFabSelect
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17-5482-11 17-5482-12
17-5482-11EA 903 EUR InStock
17-5482-11 17-5482-12
Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ LambdaFabSelect
Chromatographiesäulen
LambdaFabSelect ist ein Affinitätschromatographiemedium, das für die Reinigung von Lambda-Fab-Fragmenten mit hoher Bindungskapazität, Reinheit und Ausbeute entwickelt wurde.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge