Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-KLRB1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: HP-3G10]

Lieferant: BIOLEGEND INC

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

339918 339917
BLEG339918EA 556 EUR InStock
BLEG339918 BLEG339917
Anti-KLRB1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: HP-3G10]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: KLRB1
Clonality: Monoclonal
Clone: HP-3G10
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Baboon, Chimpanzee, Rhesus

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge