Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)rCP/Cy5.5) [clone: Y1/82A]

Lieferant: BIOLEGEND INC

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

333813 333814
BLEG333813EA 259 EUR InStock
BLEG333813 BLEG333814
Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)rCP/Cy5.5) [clone: Y1/82A]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: CD68
Clonality: Monoclonal
Clone: Y1/82A
Conjugation: PE (Phycoerythrin)rCP/Cy5.5
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity:

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge