Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-TCRG Armenian Hamster Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 2.11]

Lieferant: BIOLEGEND INC

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

141104 141103
BLEG141104EA 338 EUR InStock
BLEG141104 BLEG141103
Anti-TCRG Armenian Hamster Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 2.11]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: TCRG
Clonality: Monoclonal
Clone: 2.11
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge