VWR®, Gestell für Zentrifugenröhrchen
Lieferant: VWR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
VWR®
525-0971EA 50 EUR InStock
525-0971
VWR®, Gestell für Zentrifugenröhrchen
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, weiß, speziell für 5-ml-Zentrifugenröhrchen, einschließlich Eppendorf-Röhrchen sowie Röhrchen mit einem Durchmesser von 13 bis 16 mm.
  • Langlebig und korrosionsbeständig
  • Die Randplatten sind mit Griffen für einen leichteren Transport und einfacheres Stapeln ausgestattet
  • Höhe der oberen Ablagefläche: 34 mm
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge